Läs mer
N-Methyl-N-t-butoxycarbonyl-L-tyrosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-N-t-butoxycarbonyl-L-tyrosine |
| CAS | 82038-34-4 |
| Molekylformel | C15 H21 N O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(20)16(4)12(13(18)19)9-10-5-7-11(17)8-6-10/h5-8,12,17H,9H2,1-4H3,(H,18,19)/t12-/m0/s1 |
| LEDER | CN([C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | (2S)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-[methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.33 |
| Formel vikt | 295.142 |