missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl-N-trifluoroacetyl-4-benzyloxy-3-methoxyphenethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-N-trifluoroacetyl-4-benzyloxy-3-methoxyphenethylami |
| CAS | 1076198-60-1 |
| Molekylformel | C19 H20 F3 N O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20F3NO3/c1-23(18(24)19(20,21)22)11-10-14-8-9-16(17(12-14)25-2)26-13-15-6-4-3-5-7-15/h3-9,12H,10-11,13H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc(CCN(C)C(=O)C(F)(F)F)ccc1OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trifluoro-N-[2-(3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl)ethyl]-N-methylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 367.36 |
| Formel vikt | 367.1395 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?