Läs mer
N-metyl-N-(trimetylsilyl)trifluoracetamid, 97 %
Produktkod. 11444514
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444514 25 g 25g
11434514 5 g 5g
11454514 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444514 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13141.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 24589-78-4 | C6H12F3NOSi | 199,25 g/mol
N-metyl-N-(trimetylsilyl)trifluoracetamid används som ett silyleringsreagens som bildar flyktiga derivat för GC-MS-analys. Det fungerar som en farmaceutisk intermediär och metabolit av Famprofazon hos människor. Det används också för att detektera steroidhormonerna 17-alfa-etynylestradiol och östron.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-metyl-N-(trimetylsilyl)trifluoracetamid används som ett silyleringsreagens som bildar flyktiga derivat för GC-MS-analys. Det fungerar som en farmaceutisk intermediär och metabolit av Famprofazon hos människor. Det används också för att detektera steroidhormonerna 17-alfa-etynylestradiol och östron.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24589-78-4
Molekylformel C6H12F3NOSi
Molekylvikt (g/mol) 199.25
MDL-nummer MFCD00000411
InChI-nyckel MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfm
PubChem CID 32510
ChEBI CHEBI:85064
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoro-N-metyl-N-trimetylsilylacetamid
LEDER CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Densitet 1.076
Kokpunkt 130 °C till 132 °C
Flampunkt 25 °C (77 °F)
Brytningsindex 1.38
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1941550
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 199.25
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,2-trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)-acetamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.