Läs mer
N-metyl-N-(trimetylsilyl)trifluoracetamid, 97 %
Artikelnummer. 11454514
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11454514 100 g 100g
11434514 5 g 5g
11444514 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11454514 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13141.22
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 24589-78-4 | C6H12F3NOSi | 199,25 g/mol
N-metyl-N-(trimetylsilyl)trifluoracetamid används som ett silyleringsreagens som bildar flyktiga derivat för GC-MS-analys. Det fungerar som en farmaceutisk intermediär och metabolit av Famprofazon hos människor. Det används också för att detektera steroidhormonerna 17-alfa-etynylestradiol och östron.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-metyl-N-(trimetylsilyl)trifluoracetamid används som ett silyleringsreagens som bildar flyktiga derivat för GC-MS-analys. Det fungerar som en farmaceutisk intermediär och metabolit av Famprofazon hos människor. Det används också för att detektera steroidhormonerna 17-alfa-etynylestradiol och östron.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24589-78-4
Molekylformel C6H12F3NOSi
Molekylvikt (g/mol) 199.25
MDL-nummer MFCD00000411
InChI-nyckel MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfm
PubChem CID 32510
ChEBI CHEBI:85064
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoro-N-metyl-N-trimetylsilylacetamid
LEDER CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
Spezifikation
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Densitet 1.076
Kokpunkt 130°C to 132°C
Flampunkt 25°C (77°F)
Brytningsindex 1.38
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1941550
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 199.25
Procent renhet 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.