Läs mer
N-metyl-N-(trimetylsilyl)-trifluoracetamid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11434861 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434861 5 g 5g
11444861 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434861 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215567505
Kemiska identifierare
CAS 24589-78-4
Molekylformel C6H12F3NOSi
Molekylvikt (g/mol) 199.25
MDL-nummer MFCD00000411
InChI-nyckel MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfm
PubChem CID 32510
ChEBI CHEBI:85064
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoro-N-metyl-N-(trimetylsilyl)acetamid
LEDER CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-N-(trimethylsilyl)-trifluoroacetamide
Färg Färglös
Densitet 1.075 g/mL
Kvantitet 5 g
Formel vikt 199.25
Fysisk form Vätska
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning. För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst.