Läs mer
n-Methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15834731
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15834731 5 mL 5ml
1 options
Produktkod. 15834731 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8411020005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 SEK
    949.00 SEK / 5ml
    Save 61.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 24589-78-4
Densitet 1.085 g/cm3
Kokpunkt 130°C to 132°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00000411
Kvantitet 5 mL
Synonym N-Methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, MSTFA, N-Methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamide
Molekylvikt (g/mol) 199.25