Läs mer
N-metyl-N-(trimetylsilyl)trifluoracetamid, TRC
Produktkod. 30479137
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30479137 1 g
1 options
Produktkod. 30479137 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3311251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MSFTA
CAS 24589-78-4
Molekylformel C6 H12 F3 N O Si
Kvantitet 1 g
Synonym MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
InChI formel InChI=1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
LEDER CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoro-N-metyl-N-trimetylsilylacetamid
Molekylvikt (g/mol) 199.25
Formel vikt 199.064