Läs mer
N-metyl-N-trimetylylacetamid, 98 %
Produktkod. 11366786
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11366786 2 g 2g
11376786 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366786 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04101.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7449-74-3 | C6H15NOSi | 145,277 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7449-74-3
Molekylformel C6H15NOSi
Molekylvikt (g/mol) 145.277
MDL-nummer MFCD00040758
InChI-nyckel QHUOBLDKFGCVCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyl, n-trimethylsilyl-n-methylacetamide, n-methyl-n-tms-acetamide, acmc-1bei6, qhuobldkfgcvcg-uhfffaoysa, n-methylacetamide, tms derivative, n-methyl-n-trimethylsilylacetamide, for gc derivatization gc
PubChem CID 81953
IUPAC-namn N-metyl-N-trimetylsilylacetamid
LEDER CC(=O)N(C)[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kokpunkt 48°C to 49°C (11mmHg)
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 506975
Flampunkt 48°C (118°F)
Formel vikt 145.28
Procent renhet 95%
Brytningsindex 1.439
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.906
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.