Läs mer
N-metyl-N-trimetylylacetamid, 98 %
Produktkod. 11376786
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11376786 10 g 10g
11366786 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376786 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04101.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7449-74-3 | C6H15NOSi | 145,277 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7449-74-3
Molekylformel C6H15NOSi
Molekylvikt (g/mol) 145.277
MDL-nummer MFCD00040758
InChI-nyckel QHUOBLDKFGCVCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyl, n-trimethylsilyl-n-methylacetamide, n-methyl-n-tms-acetamide, acmc-1bei6, qhuobldkfgcvcg-uhfffaoysa, n-methylacetamide, tms derivative, n-methyl-n-trimethylsilylacetamide, for gc derivatization gc
PubChem CID 81953
IUPAC-namn N-metyl-N-trimetylsilylacetamid
LEDER CC(=O)N(C)[Si](C)(C)C
Spécification
Kokpunkt 48 °C till 49 °C (11 mmHg)
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide
Kvantitet 10 g
Flampunkt 48 °C (118 °F)
Brytningsindex 1.439
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 0.906
UN-nummer UN1993
Beilstein 506975
Formel vikt 145.28
Procent renhet 95%
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.