Läs mer
N-metyl-N-trimetylsilylacetamid, TRC
Produktkod. 30481489
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30481489 1 g
1 options
Produktkod. 30481489 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3219851G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide
CAS 7449-74-3
Molekylformel C6H15NOSi
Kvantitet 1 g
Synonym N-Trimethylsilyl-N-methylacetamide, NSC 142435
InChI formel InChI=1S/C6H15NOSi/c1-6(8)7(2)9(3,4)5/h1-5H3
LEDER CN(C(=O)C)[Si](C)(C)C
IUPAC-namn N-metyl-N-trimetylylacetamid
Molekylvikt (g/mol) 145.27
Formel vikt 145.0923