Läs mer
N-Methyl-N-vinylacetamide, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323800
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30323800 100 mg
1 options
Produktkod. 30323800 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRECA15147700
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-vinylacetamide
CAS 3195-78-6
Analyt- eller komponentnamn N-Methyl-N-vinylacetamide
Frakt skick +20°C
Molekylformel C5 H9 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Acetamide, N-methyl-N-vinyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethenyl-N-methylacetamide, N-Vinyl-N-methylacetamide
InChI formel InChI=1S/C5H9NO/c1-4-6(3)5(2)7/h4H,1H2,2-3H3
LEDER CN(C=C)C(=O)C
IUPAC-namn N-ethenyl-N-methylacetamide
Molekylvikt (g/mol) 99.13
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 99.0684 g/mol