Läs mer
N-Methyl-o-phenylenediamine-d3 Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-o-phenylenediamine-d3, Dihydrochloride |
| CAS | 1432060-12-2 |
| Molekylformel | C7H9D3Cl2N2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Amino-2-methylaminobenzene Dihydroch, loride, N-Methyl-o-phenylenediamine Dihydrochloride, 1-Amino-2-methylaminobenzene Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2.2ClH/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8;;/h2-5,9H,8H2,1H3;2*1H/i1D3;; |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])NC1=C(C=CC=C1)N.Cl.Cl |
| IUPAC-namn | N1-(methyl-d3)benzene-1,2-diamine dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.11 |
| Formel vikt | 197.06 |