Läs mer
N-Methyl-o-phenylenediamine, Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-o-phenylenediamine, Dihydrochloride |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2.2ClH/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8;;/h2-5,9H,8H2,1H3;2*1H |
| Formel vikt | 194.0378 |