Läs mer
N-metylomeprazol (blandning av isomerer med metylerade kväveämnen från imidazol), TRC
Produktkod. 17971805
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17971805 100 mg
1 options
Produktkod. 17971805 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM324500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl Omeprazole (Mixture of isomers with the methylated nitrogens of imidazole)
CAS 89352-76-1+784143-42-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C18H21N3O3S
Kvantitet 100 mg
Synonym 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-benzimidazole;
InChI formel InChI=1S/2C18H21N3O3S/c1-11-9-19-15(12(2)17(11)24-5)10-25(22)18-20-14-8-13(23-4)6-7-16(14)21(18)3;1-11-9-19-15(12(2)17(11)24-5)10-25(22)18-20-14-7-6-13(23-4)8-16(14)21(18)3/h2*6-9H,10H2,1-5H3
LEDER O=S(CC1=C(C)C(OC)=C(C)C=N1)C(N2C)=NC3=C2C=CC(OC)=C3.O=S(CC4=C(C)C(OC)=C(C)C=N4)C5=NC6=C(N5C)C=C(OC)C=C6
Molekylvikt (g/mol) 359.44
Formel vikt 259.13
Procent renhet >95%