Läs mer
N-metyl-p-toluensulfonamid, Mikromol™
Produktkod. 30050820
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050820 25 mg
1 options
Produktkod. 30050820 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0081.310025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-metyl-p-toluensulfonamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-p-toluenesulfonamide
CAS 640-61-9
Analyt- eller komponentnamn N-Methyl-p-toluenesulfonamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H11 N O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzenesulfonamide, N,4-dimethyl-, p-Toluenesulfonamide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), N,4-Dimethylbenzenesulfonamide, (p-Tolylsulfonyl)methylamine, 4,N-Dimethylbenzenesulfonamide, 4-Methyl-N-methylbenzenesulfonamide, N-Methyl-4-methylbenzenesulfonamide, N-Methyl-p-toluenesulphonamide, N-Methyl-para-toluenesulfonamide, NSC 2223, NSC 36991
InChI formel InChI=1S/C8H11NO2S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(10,11)9-2/h3-6,9H,1-2H3
LEDER CNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC-namn N,4-dimetylbensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 185.243
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 185,051 g/mol