Läs mer
N-metyl-p-toluensulfonamid, TRC
Produktkod. 30476803
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30476803 50 g
1 options
Produktkod. 30476803 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33034550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-p-toluenesulfonamide
CAS 640-61-9
Molekylformel C8 H11 N O2 S
Kvantitet 50 g
Synonym Benzenesulfonamide, N,4-dimethyl-, p-Toluenesulfonamide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), N,4-Dimethylbenzenesulfonamide, (p-Tolylsulfonyl)methylamine, 4,N-Dimethylbenzenesulfonamide, 4-Methyl-N-methylbenzenesulfonamide, N-Methyl-4-methylbenzenesulfonamide, N-Methyl-p-toluenesulfonamide, N-Methyl-p-toluenesulphonamide, N-Methyl-para-toluenesulfonamide, NSC 2223, NSC 36991
InChI formel InChI=1S/C8H11NO2S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(10,11)9-2/h3-6,9H,1-2H3
LEDER CNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC-namn N,4-dimetylbensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 185.243
Formel vikt 185.051