missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl Palbociclib Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl Palbociclib Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31N7O2.ClH/c1-16-20-15-27-25(28-21-9-8-19(14-26-21)31-12-10-30(3)11-13-31)29-23(20)32(18-6-4-5-7-18)24(34)22(16)17(2)33;/h8-9,14-15,18H,4-7,10-13H2,1-3H3,(H,26,27,28,29);1H |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?