Läs mer
N-metyl pantoprazol (blandning av 1 och 3 isomerer), TRC
Produktkod. 30004627
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004627 50 mg
17921635 25 mg
17914565 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004627 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32586650MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 624742-53-6
Molekylformel C17 H17 F2 N3 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 397.4
Synonym 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-Benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. D (EP)
IUPAC-namn 5-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxypyridin-2-yl)metylsulfinyl]-1-metylbensimidazol
LEDER COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3n2C)c1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl Pantoprazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17F2N3O4S/c1-22-13-5-4-10(26-16(18)19)8-11(13)21-17(22)27(23)9-12-15(25-3)14(24-2)6-7-20-12/h4-8,16H,9H2,1-3H3
Formel vikt 397.0908
Procent renhet >95%