Läs mer
N-Methyl Paroxetine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans(-)-1-Methyl-3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22FNO3/c1-22-9-8-18(14-2-4-16(21)5-3-14)15(11-22)12-23-17-6-7-19-20(10-17)25-13-24-19/h2-7,10,15,18H,8-9,11-13H2,1H3/t15-,18-/m0/s1 |
| Formel vikt | 343.1584 |