Läs mer
N-metylpemetrexed, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl Pemetrexed |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23N5O6/c1-26-17-16(19(30)25-21(26)22)13(10-23-17)7-4-11-2-5-12(6-3-11)18(29)24-14(20(31)32)8-9-15(27)28/h2-3,5-6,10,14,23H,4,7-9H2,1H3,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H2,22,25,30)/t14-/m0/s1 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 441.1648 |
| Frakt skick | Rumstemperatur |