Läs mer
N-Methyl-perfluorohexane-1-sulfonamide (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-perfluorohexane-1-sulfonamide |
| CAS | 68259-15-4 |
| Molekylformel | C7 H4 F13 N O2 S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | N-Methylperfluorohexane Sulfonamide, 1-Hexanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-N-methyl- (9CI, ACI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluoro-N-methyl-1-hexanesulfonamide (ACI), N-Methyl-perfluorohexane-1-sulfonamide, N-Methylperfluorohexylsulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F13NO2S/c1-21-24(22,23)7(19,20)5(14,15)3(10,11)2(8,9)4(12,13)6(16,17)18/h21H,1H3 |
| LEDER | CNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-N-methylhexane-1-sulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 413.16 |
| Formel vikt | 412.9755 |