missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl Picolinamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl Picolinamide |
| CAS | 6144-78-1 |
| Molekylformel | C7 H8 N2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxamide, N-methyl-, Picolinamide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-2-pyridinecarboxamide, N-Methylpicolinamide, N-Methylpyridine-2-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O/c1-8-7(10)6-4-2-3-5-9-6/h2-5H,1H3,(H,8,10) |
| LEDER | CNC(=O)c1ccccn1 |
| IUPAC-namn | N-methylpyridine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.15 |
| Formel vikt | 136.0637 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?