Läs mer
N-metylrivastigminklorid, TRC
Produktkod. 18044040
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18044040 100 mg
18023840 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18044040 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM326340100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C15 H25 N2 O2 . Cl
Molekylvikt (g/mol) 300.82
Synonym (S)-1-(3-{[Ethyl(methyl)carbamoyl]oxy}phenyl)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, Rivastigmine Related Compound E
IUPAC-namn [(1S)-1-[3-[etyl(metyl)karbamoyl]oxyfenyl]etyl]-trimetylazanium; klorid
LEDER [Cl-].CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-1-[3-[(Ethyl(methyl)carbamoyl)oxy]phenyl]-N,N,N-trimethylethanaminium Chloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H25N2O2.ClH/c1-7-16(3)15(18)19-14-10-8-9-13(11-14)12(2)17(4,5)6;/h8-12H,7H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t12-;/m0./s1
Formel vikt 300.1605