Läs mer
N-metyl-(tetrahydrofuran-3-ylmetyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10717695
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10717695 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10367544 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10717695 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC76046CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7179-93-3
Molekylformel C6H13NO
Molekylvikt (g/mol) 115.176
MDL-nummer MFCD09040652
InChI-nyckel ZUGRRINNTXSWBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl oxolan-3-ylmethyl amine, n-methyl-tetrahydrofuran-3-ylmethyl amine, n-methyl tetrahydrofuran-3-yl methanamine, methyl oxolan-3-yl methyl amine, n-methyl-n-tetrahydrofuran-3-ylmethyl amine, 3-methylamino methyl tetrahydrofuran, methyl-tetrahydrofuran-3-ylmethyl amine, methyl-tetrahydro-furan-3-ylmethyl-amine, n-methyl-1-tetrahydro-3-furanyl methanamine
PubChem CID 16228714
IUPAC-namn N-metyl-l-(oxolan-3-yl)metanamin
LEDER CNCC1CCOC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(tetrahydrofuran-3-ylmethyl)amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 115.17
Procent renhet 97%