Läs mer
N-metyl-(tetrahydropyran-4-ylmetyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-methyl-(tetrahydropyran-4-ylmethyl)amine |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 129.2 |
| Procent renhet | 97% |