Läs mer
N-metyl-(tetrahydropyran-4-ylmetyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10796905
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10796905 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10695155 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10796905 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29946DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 439081-52-4
Molekylformel C7H15NO
Molekylvikt (g/mol) 129.20
MDL-nummer MFCD06739009
InChI-nyckel WMBCUXKYKVTJRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl oxan-4-ylmethyl amine, methyl-tetrahydropyran-4-ylmethyl amine, n-methyl-1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, methyl-tetrahydro-pyran-4-ylmethyl-amine, n-methyl-tetrahydropyran-4-ylmethyl amine, 4-methylamino methyl tetrahydropyran, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-n-methyl, n-methyl-1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, n-methyl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-methylamino methyl tetrahydro-2h-pyran
PubChem CID 22225668
IUPAC-namn N-metyl-l-(oxan-4-yl)metanamin
LEDER CNCC1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(tetrahydropyran-4-ylmethyl)amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 129.2
Procent renhet 97%