Läs mer
N-metyl(tetrahydrotiopyran-4-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10664785
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10664785 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10493034 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10664785 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61946DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 950603-22-2
Molekylformel C7H15NS
Molekylvikt (g/mol) 145.264
MDL-nummer MFCD09879924
InChI-nyckel FPKJBESBCAZWPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl thian-4-ylmethyl amine, n-methyl tetrahydrothiopyran-4-yl methylamine, n-methyl tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methylamine, methyl thian-4-yl methyl amine, n-methyl-1-thian-4-yl methanamine, n-methyl-n-tetrahydro-2h-thiopyran-4-ylmethyl amine
PubChem CID 24229643
IUPAC-namn N-metyl-l-(tian-4-yl)metanamin
LEDER CNCC1CCSCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl(tetrahydrothiopyran-4-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 145.27
Procent renhet 97%