missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl Topiramate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl Topiramate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23NO8S/c1-11(2)19-8-6-17-13(7-18-23(15,16)14-5)10(9(8)20-11)21-12(3,4)22-13/h8-10,14H,6-7H2,1-5H3/t8-,9-,10+,13+/m1/s1 |
| Formel vikt | 353.1144 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?