Läs mer
N-Methyl Viloxazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl Viloxazine Hydrochloride |
| CAS | 35609-88-2 |
| Molekylformel | C14H21NO3 . HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]-4-methylmorpholine Hydrochloride, ICI 70098 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO3.ClH/c1-3-16-13-6-4-5-7-14(13)18-11-12-10-15(2)8-9-17-12;/h4-7,12H,3,8-11H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CCOc1ccccc1OCC2CN(C)CCO2 |
| IUPAC-namn | 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]-4-methylmorpholine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.78 |
| Formel vikt | 287.1288 |