Läs mer
N-metylzonisamid, TRC
Produktkod. 30469745
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469745 250 mg
30464686 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30469745 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM338605250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68292-02-4
Molekylformel C9H10N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 226.25
Synonym N-Methyl-1,2-benzisoxazole-3-methanesulfonamide
IUPAC-namn 1-(1,2-benzoxazol-3-yl)-N-metanesulfonamid
LEDER CNS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl Zonisamide
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10N2O3S/c1-10-15(12,13)6-8-7-4-2-3-5-9(7)14-11-8/h2-5,10H,6H2,1H3
Formel vikt 226.0412