Läs mer
N-Methylacetamide-N-d1, CDN
Produktkod. 30309733
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30309733 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30309733 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND19491G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylacetamide-N-D
CAS 3669-70-3
Molekylformel C3 D H6 N O
Kvantitet 1 g
Synonym Acetamide-N-d, N-methyl- (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI), N-Deutero-N-methylacetamide, N-Methylacetamide-N-d1, N-Methylacetamide-d, N-Methylacetamide-N-D
InChI formel InChI=1 S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)/i/hD
LEDER [2 H]N(C)C(=O)C
IUPAC-namn N-deuterio-N-methylacetamide
Molekylvikt (g/mol) 74.1
Formel vikt 74.059 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity