Läs mer
N-metylacetamid, TRC
Produktkod. 30470495
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30470495 1 g
1 options
Produktkod. 30470495 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2932201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylacetamide
CAS 79-16-3
Molekylformel C3 H7 N O
Kvantitet 1 g
Synonym Acetamide, N-methyl- (8CI, 9CI, ACI), N-Methylacetamide (ACI), ACE-NME, Methylacetamide, Monomethylacetamide, NSC 747
InChI formel InChI=1S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)
LEDER CNC(=O)C
IUPAC-namn N-metylacetamid
Molekylvikt (g/mol) 73.09
Formel vikt 73.0528