Läs mer
N-Methylacetoacetamide (70% in aqueous solution), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylacetoacetamide |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c1-4(7)3-5(8)6-2/h3H2,1-2H3,(H,6,8) |
| Formel vikt | 115.0633 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | N-Methylacetoacetamide 70 % |