Läs mer
N-Methylaniline-2,3,4,5,6-d5, TRC
Produktkod. 30472787
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30472787 2.5 mg 2.5mg
30481051 10 mg -
30481609 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30472787 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2882072.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619319-96-9
Molekylformel C7 D5 H4 N
Molekylvikt (g/mol) 112.1839
Synonym Benzen-d5-amine, N-methyl- (9CI)
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentadeuterio-N-methylaniline
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(NC)c([2H])c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylaniline-2,3,4,5,6-d5
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
Formel vikt 112.1049