missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methylaniline-2,3,4,5,6-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylaniline-2,3,4,5,6-d5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D |
| Formel vikt | 112.1049 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?