Läs mer
N-metylanilin, 98 %
Produktkod. 11313297
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11313297 100 g 100g
11323297 500 g 500g
11333297 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11313297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13873.22
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 100-61-8 | C7H9N | 107,16 g/mol
N-metylanilin används vid framställning av N,N'-dimetylsulfinyldianilin med användning av trietylamin och tionylklorid som reagens. Det fungerar också som ett latent och kopplande lösningsmedel. Vidare fungerar det som en mellanprodukt för färgämnen och jordbrukskemikalier. Utöver detta används det som ett knackningsförhindrande medel, vilket spelar en viktig roll för att öka oktantalet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-metylanilin används vid framställning av N,N′ -dimetylsulfinyldianilin med användning av trietylamin och tionylklorid som reagens. Det fungerar också som ett latent och kopplande lösningsmedel. Vidare fungerar det som en mellanprodukt för färgämnen och jordbrukskemikalier. Utöver detta används det som ett knackningsförhindrande medel, vilket spelar en viktig roll för att öka oktantalet.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, syraanhydrider, syraklorider och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-61-8
Molekylformel C7H9N
Molekylvikt (g/mol) 107.16
MDL-nummer MFCD00008283
InChI-nyckel AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane
PubChem CID 7515
ChEBI CHEBI:15733
IUPAC-namn N-metylanilin
LEDER CNC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylaniline
Smältpunkt -57 °C
Densitet 0.989
Kokpunkt 194 °C till 197 °C
Flampunkt 86 °C (186 °F)
Brytningsindex 1.571
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2294
Beilstein 741982
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,6019
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 107.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.