Läs mer
N-Methylaniline Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylaniline Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N.ClH/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,1H3;1H |
| Formel vikt | 143.0502 |