Läs mer
N-metylanilin, TRC
Produktkod. 30135121
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135121 25 g
30133549 50 g
30003680 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135121 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM28820525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-61-8
Molekylformel C7 H9 N
Molekylvikt (g/mol) 107.15
Synonym Benzenamine, N-methyl- (9CI, ACI), Aniline, N-methyl- (8CI), N-Methylbenzenamine (ACI), (Methylamino)benzene, Anilinomethane, Methyl(phenyl)amine, Methylaniline, N-Methyl-N-phenylamine, N-Methylaniline, N-Methylphenylamine, N-Monomethylaniline, N-Phenyl-N-methylamine, N-Phenylmethylamine, NSC 3502
IUPAC-namn N-metylanilin
LEDER CNc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylaniline
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
Formel vikt 107.0735