Läs mer
N-metylazetidin-3-amin dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30468494
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30468494 500 mg
30480275 100 mg
30483624 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30468494 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM288718500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136293-86-2
Molekylformel C4H10N2 . 2HCl
Synonym 3-Azetidinamine, N-methyl-, hydrochloride (1:2) (ACI), 3-Azetidinamine, N-methyl-, dihydrochloride (9CI), 3-(Methylamino)azetidine dihydrochloride, N-Methyl-3-azetidinamine dihydrochloride, N-Methylazetidin-3-amine dihydrochloride
IUPAC-namn N-metylazetidin-3-amin; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.CNC1CNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylazetidin-3-amine Dihydrochloride
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H10N2.2ClH/c1-5-4-2-6-3-4;;/h4-6H,2-3H2,1H3;2*1H
Formel vikt 158.0378