Läs mer
N-metylbensamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11439206
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439206 100 g 100g
11419206 5 g 5g
11429206 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439206 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18057.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 613-93-4 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Det fungerar som en potent PDE10A-hämmare (fosfodiesteras med en anmärkningsvärd lokalisering eftersom proteinet är rikligt endast i hjärnvävnad). Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det fungerar som en potent PDE10A-hämmare (fosfodiesteras med en anmärkningsvärd lokalisering eftersom proteinet är rikligt endast i hjärnvävnad). Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 613-93-4
Molekylformel C8H9NO
Molekylvikt (g/mol) 135.17
MDL-nummer MFCD00011642
InChI-nyckel NCCHARWOCKOHIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, n-methyl, n-methylbenzenamide, n-methyl-benzamide, n-methylbenzenecarboxamide, unii-k3ed781e08, ccris 4670, n-methyl benzamide, n-methylbenzimidic acid, acmc-1bb7i, dsstox_cid_5570
PubChem CID 11954
IUPAC-namn N-metylbensamid
LEDER CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylbenzamide
Smältpunkt 76°C to 81°C
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 135.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.