Läs mer
N-Methylbenzenesulfonamide, 97%
Produktkod. 15471978
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15471978 250 mg 250mg
15461978 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15471978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55666.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5183-78-8 | C7H9NO2S | 171.21 g/mol
N-Methylbenzenesulfonamide, is used as an intermediate in industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N-Methylbenzenesulfonamide, is used as an intermediate in industry.
Solubility
It is soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5183-78-8
Molekylformel C7H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 171.21
MDL-nummer MFCD00025023
InChI-nyckel SVDVKEBISAOWJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulfonamide, n-methyl, n-methylbenzenesulphonamide, n-phenylsulfonyl methanamine, methyl phenylsulfonyl amine, n-methylphenylsulfonamide, acmc-1avn9, n-methylbenzene sulfonamide, n-methyl benzenesulphonamide, benzenesulfonamide,n-methyl, benzenesulfonyl-n-methylamide
PubChem CID 78858
IUPAC-namn N-methylbenzenesulfonamide
LEDER CNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylbenzenesulfonamide
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 171.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.