Läs mer
N-metylbensylamin, 97 %
Produktkod. 10419400 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10419400 500 mL Glasflaska 500ml
10090590 5 mL Glasflaska 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10419400 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 106045000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 103-67-3 | C8H11N | 121,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-67-3
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
MDL-nummer MFCD00008289
InChI-nyckel RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine
PubChem CID 7669
IUPAC-namn N-metyl-l-fenylmetanamin
LEDER CNCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylbenzylamine
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -24 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9400g/mL, 0.94
Kokpunkt 184 °C till 189 °C
Flampunkt 63 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2NHCH3
Brytningsindex 1,5214 till 1,5234
Kvantitet 500 mL
Beilstein 12, 1019
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 65 g/L (20 °C)
Formel vikt 121.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.