Läs mer
N-metylbensylamin-d3, TRC
Produktkod. 30470619
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30470619 250 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30470619 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM288992250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylbenzylamine-d3
CAS 122025-09-6
Molekylformel C8 D3 H8 N
Kvantitet 250 mg
Synonym Benzenemethanamine, N-(methyl-d3)- (9CI), N-(Methyl-d3)benzenemethanamine, N-(Methyl-d3)benzylamine, N-Methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3), N-Methylbenzylamine-d3, Benzylmethyl-d3-amine
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-9-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])NCc1ccccc1
IUPAC-namn N-benzyl-1,1,1-trideuteriometamin
Molekylvikt (g/mol) 124.198
Formel vikt 124.108