Läs mer
N-metylbensylamin, TRC
Produktkod. 30134743
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134743 100 mL
30007748 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134743 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM288990100ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-67-3
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
Synonym N-Methylbenzenemethanamine, N-Methyl-N-(phenylmethyl)amine, N-Methyl-N-benzylamine, N-Benzylmethylamine, N-Methyl-1-phenylmethanamine, N-(Phenylmethyl)methylamine, N-Benzyl-N-methylamine, NSC 8059;
IUPAC-namn N-metyl-1-fenylmetanamin
LEDER CNCc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylbenzylamine
Kvantitet 100 mL
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-9-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3
Formel vikt 121.0891