Läs mer
N-Methylbut-2-enoate Ethyl Ester D-(-)Phenylglycine Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylbut-2-enoate Ethyl Ester D-(-)Phenylglycine Potassium Salt |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17NO4.K/c1-3-19-12(16)9-10(2)15-13(14(17)18)11-7-5-4-6-8-11;/h4-9,13,15H,3H2,1-2H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/t13-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 301.0716 |