Läs mer
N-Methylbutane-1,4-diamine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylbutane-1,4-diamine, Dihydrochloride |
| CAS | 89690-09-5 |
| Molekylformel | C5 H14 N2 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-Methylbutane-1,4-Diamine, Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14N2.2ClH/c1-7-5-3-2-4-6;;/h7H,2-6H2,1H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.CNCCCCN |
| IUPAC-namn | N'-methylbutane-1,4-diamine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.1 |
| Formel vikt | 174.0691 |