missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methylbutylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylbutylamine |
| CAS | 110-68-9 |
| Molekylformel | C5H14N |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | N-Methyl-Butylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13N/c1-3-4-5-6-2/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCNC |
| IUPAC-namn | N-methylbutan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.17 |
| Formel vikt | 87.1048 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?