Läs mer
N-metylkaprolaktam, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7023831
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11453368
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17776.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2556-73-2 | C7H13NO | 127.187 g/mol
N-Methylcaprolactam användes för att studera hämningsmekanismen för poly-[N-vinylcaprolactam] (PVCAP) och dess relaterade föreningar mot hydratbildning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-Methylcaprolactam användes för att studera hämningsmekanismen för poly-[N-vinylcaprolactam
] (PVCAP) och dess relaterade föreningar mot hydratbildning.
Löslighet
Fullständigt blandbar med vatten.
Noter
Hygroskopisk, förvaras åtskilt från fukt. Förvaras i en väl tillsluten behållare på ett svalt, torrt och välventilerat utrymme. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2556-73-2
Molekylformel C7H13NO
Molekylvikt (g/mol) 127.187
MDL-nummer MFCD00003263
InChI-nyckel ZWXPDGCFMMFNRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylcaprolactam, 1-methylcaprolactam, n-methyl-.epsilon.-caprolactam, 2h-azepin-2-one, hexahydro-1-methyl, n-methyl-e-caprolactam, epsilon-caprolactam, n-methyl, 2h-azepin-2-one, hexahydro-n-methyl, hexahydro-n-methyl-2h-azepin-2-one, n-methyl-epsilon-caprolactam, n-methyl caprolactam
PubChem CID 17369
IUPAC-namn 1-metylazepan-2-on
LEDER CN1CCCCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylcaprolactam
Densitet 0.991
Kokpunkt 106°C to 108°C (6 mmHg)
Flampunkt 103°C (217°F)
Brytningsindex 1.484
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Fully miscible with water.
Formel vikt 127.18
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methylcaprolactam
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: N-Methylcaprolactam
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.