Läs mer
N-metylkaprolaktam, 96 %
Produktkod. 11453368
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453368 25 g 25g
11463368 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11453368 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A17776.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Add to basket
CAS: 2556-73-2 | C7H13NO | 127,187 g/mol
N-Methylcaprolactam användes för att studera hämningsmekanismen för poly-[N-vinylcaprolactam] (PVCAP) och dess relaterade föreningar mot hydratbildning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-Methylcaprolactam användes för att studera hämningsmekanismen för poly-[N-vinylcaprolactam
] (PVCAP) och dess relaterade föreningar mot hydratbildning.
Löslighet
Fullständigt blandbar med vatten.
Noter
Hygroskopisk, förvaras åtskilt från fukt. Förvaras i en väl tillsluten behållare på ett svalt, torrt och välventilerat utrymme. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2556-73-2
Molekylformel C7H13NO
Molekylvikt (g/mol) 127.187
MDL-nummer MFCD00003263
InChI-nyckel ZWXPDGCFMMFNRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylcaprolactam, 1-methylcaprolactam, n-methyl-.epsilon.-caprolactam, 2h-azepin-2-one, hexahydro-1-methyl, n-methyl-e-caprolactam, epsilon-caprolactam, n-methyl, 2h-azepin-2-one, hexahydro-n-methyl, hexahydro-n-methyl-2h-azepin-2-one, n-methyl-epsilon-caprolactam, n-methyl caprolactam
PubChem CID 17369
IUPAC-namn 1-metylazepan-2-on
LEDER CN1CCCCCC1=O
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Methylcaprolactam
Densitet 0.991
Kokpunkt 106°C to 108°C (6 mmHg)
Flampunkt 103°C (217°F)
Brytningsindex 1.484
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Fully miscible with water.
Formel vikt 127.18
Procent renhet 96%
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Methylcaprolactam
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methylcaprolactam
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.