Läs mer
N-metylkaprolaktam, TRC
Produktkod. 30468689
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30468689 25 g
1 options
Produktkod. 30468689 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26135525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylcaprolactam
CAS 2556-73-2
Molekylformel C7H13NO
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Methylazacycloheptan-2-one, 1-Methylcaprolactam, 1-Methylhexahydro-2H-azepin-2-one, Hexahydro-1-methyl-2H-azepin-2-one, Hexahydro-1-methyl-2H-azepin-2-one, N-Methyl-6-caprolactam, N-Methyl-ε-caprolactam, N-Methylcaprolactam, NSC 68794
InChI formel InChI=1S/C7H13NO/c1-8-6-4-2-3-5-7(8)9/h2-6H2,1H3
LEDER CN1CCCCCC1=O
IUPAC-namn 1-metylazepan-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 127.18
Formel vikt 127.0997